Documenti fondamentali
S9125
Sigma-Aldrich
Boroidruro di sodio
~98%
Sinonimo/i:
Sodio tetraidridoborato
About This Item
Formula condensata:
NaBH4
Numero CAS:
Peso molecolare:
37.83
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
~98%
contiene
~0.5% magnesium carbonate as anticaking agent
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Raffaello Mazzaro et al.
ChemistryOpen, 4(3), 268-273 (2015-08-08)
Graphene-metal composites have potential as novel catalysts due to their unique electrical properties. Here, we report the synthesis of a composite material comprised of monodispersed platinum nanoparticles on high-quality graphene obtained by using two different exfoliation techniques. The material, prepared