S8629
Sulfatase from Patella vulgata (keyhole limpet)
Type V, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥5 units/mg solid
Sinonimo/i:
Aryl-sulfatase, Aryl-sulfate sulfohydrolase, Phenolsulfatase
About This Item
Prodotti consigliati
Tipo
Type V
Forma fisica
essentially salt-free, lyophilized powder
Attività specifica
≥5 units/mg solid
Attività estranea
β-Glucuronidase ≤2 unit/mg solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Definizione di unità
Substrato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3