Documenti fondamentali
S7826
Sigma-Aldrich
SMER3
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
9H-Indeno-[1,2-e]-[1,2,5]-oxadiazolo-[3,4-b]-pyrazin-9-one
Scegli un formato
5 MG
107,00 €
25 MG
365,00 €
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
107,00 €
25 MG
365,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H4N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: ≥30 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1c2ccccc2-c3nc4nonc4nc13
InChI
1S/C11H4N4O2/c16-9-6-4-2-1-3-5(6)7-8(9)13-11-10(12-7)14-17-15-11/h1-4H
SFSSAKVWCKFRHE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
SMER3 may be used in cell signaling studies.
Azioni biochim/fisiol
Inhibition of SCFMet30 by SMER3 blocks the ubiquitination of Met4 and activates the Met4-containing transcription complex. The induction of MET-genes results in cell cycle arrest and reduced cell proliferation.1
Small molecule enhancer of rapamycin (SMER); specific inhibitor of Ubiquitin E3 ligase.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mariam Aghajan et al.
Nature biotechnology, 28(7), 738-742 (2010-06-29)
The target of rapamycin (TOR) plays a central role in eukaryotic cell growth control. With prevalent hyperactivation of the mammalian TOR (mTOR) pathway in human cancers, strategies to enhance TOR pathway inhibition are needed. We used a yeast-based screen to