S7026
Sodium thiosulfate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98% (NLT)
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Altre note
WGK 1