S6433
Anti-STAT6 (787-804) antibody produced in rabbit
whole antiserum
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
whole antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
PM
antigen 100 kDa
contiene
0.035% sodium azide
Reattività contro le specie
mouse (weakly), human
tecniche
western blot (chemiluminescent): 1:1,000 using a human A431 cell lysate
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... STAT6(6778)
mouse ... Stat6(20852)
Specificità
Immunogeno
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves