219008
Catalase, Human Erythrocytes
Catalase from human erythrocytes, CAS 9001-05-2. Composed of four identical subunits of ~60 kDa each.
Sinonimo/i:
Catalase, Human Erythrocytes
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
liquid
Attività specifica
≥50,000 units/mg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Altre note
Bonaventura, J., et al. 1972. Arch. Biochem. Biophys.150, 606.