S5272
Sulfanitran
~85%
Sinonimo/i:
N4-Acetyl-N1-(4-nitrophenyl)sulfanilamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
~85%
Forma fisica
powder
Colore
yellow to greenish yellow
Spettro attività antibiotica
neoplastics
Modalità d’azione
enzyme | interferes
Stringa SMILE
CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H13N3O5S/c1-10(18)15-11-4-8-14(9-5-11)23(21,22)16-12-2-6-13(7-3-12)17(19)20/h2-9,16H,1H3,(H,15,18)
GWBPFRGXNGPPMF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3