S4944
Monoclonal Anti-Sonic Hedgehog (N-terminal) antibody produced in rat
clone 171018, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-Shh
Scegli un formato
943,00 €
Scegli un formato
About This Item
943,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
171018, monoclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): 25 μg/mL using mouse embryo
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/test
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SHH(6469)
mouse ... Shh(20423)
Categorie correlate
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.