Key Documents
S4510
Sigma-Aldrich
Squalane
Sinonimo/i:
2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracosane, Cosbiol, Perhydrosqualene, Robane
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2CH(CH2)3CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)CH2CH2-]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
422.81
Beilstein:
776019
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. eboll.
176 °C/0.05 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−38 °C (lit.)
Densità
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C30H62/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h25-30H,9-24H2,1-8H3
PRAKJMSDJKAYCZ-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
424.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
218 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter