S3817
Bicarbonato di sodio
Biotechnology Performance Certified, suitable for cell culture, 99.5-100.5%
Sinonimo/i:
Sodium hydrogen carbonate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
Biotechnology Performance Certified
Saggio
99.5-100.5%
tecniche
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
DNase, RNase, Protease, tested
bioburden, tested
endotoxin, tested
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
Densità
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Stringa SMILE
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)