S3171
Sodium chlorate
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Saggio
≥99.0%
Impurezze
≤0.001% Nitrogen compounds (as N)
≤0.005% Insoluble matter
Punto di fusione
248-261 °C (lit.)
Anioni in tracce
bromate (BrO3-): ≤0.015%
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Cationi in tracce
Ca, Mg and R2O3 precipitate: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.01%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Stringa SMILE
[Na+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/ClHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Ox. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?