Documenti fondamentali
S3000
Sigma-Aldrich
Dimethyl sebacate
≥95%
Sinonimo/i:
Decanedioic acid 1,10-dimethyl ester, Dimethyl decanedioate, NSC 9415, Sebacic acid dimethyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3OCO(CH2)8COOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.30
Beilstein:
1785523
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
Saggio
≥95%
P. ebollizione
158 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
29-31 °C (lit.)
Densità
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C12H22O4/c1-15-11(13)9-7-5-3-4-6-8-10-12(14)16-2/h3-10H2,1-2H3
ALOUNLDAKADEEB-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
314.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
157 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
[Determination of dimethylacrylic acid and its ethyl ester in the air of a work area].
N Ia Smoliar
Gigiena i sanitariia, (1)(1), 51-52 (1984-01-01)