Key Documents
S2625
Sigma-Aldrich
Acido sebacico
~95% (GC)
Sinonimo/i:
Acido decandioico
About This Item
Formula condensata:
HO2C(CH2)8CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.25
Beilstein:
1210591
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
Tensione di vapore
1 mmHg ( 183 °C)
Saggio
~95% (GC)
P. eboll.
294.5 °C/100 mmHg (lit.)
Punto di fusione
133-137 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H18O4/c11-9(12)7-5-3-1-2-4-6-8-10(13)14/h1-8H2,(H,11,12)(H,13,14)
CXMXRPHRNRROMY-UHFFFAOYSA-N
Qualità
Titrimetric assay can be misleading because impurities are usually other fatty acids.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1