Vai a
84809
Acido sebacico
≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
Acido decandioico
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
31,70 €
23,77 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
101,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HO2C(CH2)8CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.25
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-845-5
Beilstein/REAXYS Number:
1210591
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
23,77 €
Prezzo di listino31,70 €Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor pressure
1 mmHg ( 183 °C)
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
bp
294.5 °C/100 mmHg (lit.)
mp
133-137 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H18O4/c11-9(12)7-5-3-1-2-4-6-8-10(13)14/h1-8H2,(H,11,12)(H,13,14)
InChI key
CXMXRPHRNRROMY-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
848406156178.00753
Acido sebacico ≥95.0% (GC)
Sigma-Aldrich
84809
Acido sebacico
Sebacic acid for synthesis
Sigma-Aldrich
8.00753
Sebacic acid
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
99% (CP)
assay
≥98.0% (GC)
bp
294.5 °C/100 mmHg (lit.)
bp
178-179 °C/3 mmHg (lit.)
bp
294.5 °C (lit.)
bp
295 °C/133 hPa
mp
133-137 °C (lit.)
mp
-
mp
133-137 °C (lit.)
mp
130-133 °C
vapor pressure
1 mmHg ( 183 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
1.3 hPa ( 183 °C)
functional group
carboxylic acid
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acido sebacico
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)