S2384
Sebacoyl chloride
≥97%, liquid
Sinonimo/i:
Sebacyl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97%
Forma fisica
liquid
Colore
yellow
Indice di rifrazione
n20/D 1.468 (lit.)
P. eboll.
168 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−5-−3 °C (lit.)
Densità
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(=O)CCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C10H16Cl2O2/c11-9(13)7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)14/h1-8H2
WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter