Documenti
S1753
Sigma-Aldrich
D-Sorbitol 6-phosphate barium salt
≥90%
Sinonimo/i:
D-Glucitol 6-phosphate
About This Item
Formula condensata:
C6H13O9PBa
Numero CAS:
Peso molecolare:
397.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥90%
Forma fisica
solid
Impurezze
water (Karl Fischer, NMT 8.5% (2 MOLES/MOLE))
Colore
white
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Ba++].OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C6H15O9P.Ba/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;/h3-11H,1-2H2,(H2,12,13,14);/q;+2/p-2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
ANEIDNTXSPRLJW-BTVCFUMJSA-L
Altre note
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Sugar alcohols for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3