S1647
(−)-Sinigrin hydrate
≥98% (HPLC), from horseradish
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
horseradish
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
tecniche
HPLC: suitable
Colore
white
Punto di fusione
128 (dec.) (lit.)
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Cationi in tracce
K: 8.4-10.8% (anhydrous)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[K+].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@@H](S\C(CC=C)=N\OS([O-])(=O)=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C10H17NO9S2.K.H2O/c1-2-3-6(11-20-22(16,17)18)21-10-9(15)8(14)7(13)5(4-12)19-10;;/h2,5,7-10,12-15H,1,3-4H2,(H,16,17,18);;1H2/q;+1;/p-1/b11-6+;;/t5-,7-,8+,9-,10+;;/m1../s1
IUBVMJHASFBYGW-WBMBWNLZSA-M
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3