Documenti fondamentali
S1505
Sigma-Aldrich
Succinic semialdehyde solution
15% in H2O
Sinonimo/i:
4-Oxobutanoic acid, 4-Oxobutyric acid, Succinaldehydic acid, Succinic semialdehyde monomer
About This Item
Formula condensata:
HCOCH2CH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.09
Beilstein:
1745187
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Concentrazione
15% in H2O
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCC=O
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hongzhi Tang et al.
Applied and environmental microbiology, 74(5), 1567-1574 (2008-01-22)
Previous research suggested that Pseudomonas spp. may attack the pyrrolidine ring of nicotine in a way similar to mammalian metabolism, resulting in the formation of pseudooxynicotine, the direct precursor of a potent tobacco-specific lung carcinogen. In addition, the subsequent intermediates