Documenti fondamentali
S0755
Sigma-Aldrich
Dimethyl succinate
Sinonimo/i:
Succinic acid dimethyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3OCOCH2CH2COOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.14
Beilstein:
956776
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Tensione di vapore
0.3 mmHg ( 20 °C)
Temp. autoaccensione
689 °F
Limite di esplosione
8.5 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.419 (lit.)
P. ebollizione
200 °C (lit.)
Punto di fusione
16-19 °C (lit.)
Densità
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)CCC(=O)OC
InChI
1S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3
MUXOBHXGJLMRAB-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Shohei Hamada et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(10), 2852-2855 (2009-04-11)
N-Oxalylglycine (NOG) derivatives were synthesized, and their inhibitory effect on histone lysine demethylase activity was evaluated. NOG and compound 1 inhibited histone lysine demethylases JMJD2A, 2C and 2D in enzyme assays, and their dimethyl ester prodrugs DMOG and 21 exerted