Documenti fondamentali
RFA4530113-EP
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
FA-45-30-11, aerosol tight, to hold, 30 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
Il prodotto RFA4530113-EP al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Caratteristiche
lid
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022654047 (NA)
Eppendorf® 5427753001 (EU)
Parametri
20,817 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5430/5430R
Categorie correlate
Descrizione generale
Rotors to fot Eppendorf centrifuge 5430 and 5430 R.
Caratteristiche e vantaggi
  • The rotor features aerosol tight quick lock rotor lid made of aluminum for use with hazardous sample
  • Fixed angle rotor holds sample at 45°
  • Compatible with 5430/5430R centrifuges
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)