EP5427761004
Lid for Eppendorf(R) FA-45-30-11 Rotor
aerosol tight, for 5430/5430R, aluminum
Scegli un formato
274,00 €
Scegli un formato
About This Item
274,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
aluminum
Caratteristiche
aerosol tight
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5427761004 (Global)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 5430 R
for use with 5430
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)