RFA451811K
Rotor for Eppendorf® 5424/5424R Centrifuges
FA-45-18-11-Kit, non aerosol tight, to hold, 18 x spin columns, lid, to hold, 18 x 1/5.2.0 mL tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
lid
to hold 18 x 1/5.2.0 mL tubes
to hold 18 x spin columns
fixed angle rotor with higher edge
non aerosol tight
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022653083 (NA)
Eppendorf® 5424706002 (EU)
Parametri
18,111 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5424/5424R
Categorie correlate
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)