Documenti fondamentali
EP5424703003
Eppendorf® Spare lid for rotor FA-45-24-11
aerosol tight
Scegli un formato
1 EA
265,00 €
265,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
265,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
265,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
aerosol tight
Produttore/marchio commerciale
5424703003
Eppendorf® 5424703003
Eppendorf®
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 5424 R
Descrizione generale
Designed for use with Eppendorf rotor FA–45-24-11 this lid provides an aerosol tight seal.
Caratteristiche e vantaggi
  • Spare Rotor Lid
  • Aerosol tight
  • For use with liquid handling applications
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)