Documenti fondamentali
RF353017C-EP
Rotor for Eppendorf® 5702/5702R/5702RH Centrifuges
F-35-30-17, non aerosol tight, with 10 steel sleeves for 15 mL vessels, with 10 adapters for conical tubes and 10 rubber mats for round-bottom tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
Il prodotto RF353017C-EP al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Caratteristiche
to hold 20 x 15 conical tubes
to hold 30 x 15 mL glass tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
with 10 steel sleeves for 15 mL vessels
with 10 adapters for conical tubes and 10 rubber mats for round-bottom tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022639421 (NA)
Eppendorf® 5702705004 (EU)
Parametri
2,750 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
Categorie correlate
Descrizione generale
Rotors to fit Eppendorf centrifuge models 5702, 5720 R, and 5720 RH
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)