Documenti fondamentali
RAB1147
Sigma-Aldrich
Rat IL-18 ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Scegli un formato
96 WELLS
528,00 €
528,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
96 WELLS
528,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
528,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Reattività contro le specie
rat
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.6 ng/ml
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
rat ... Il18(29197)
Descrizione generale
This ELISA antibody pair detects Rat IL-18
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Altre note
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Gang Liu et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 617270-617270 (2021-02-16)
Osteoarthritis (OA), the most common form of arthritis, is a very common joint disease that often affects middle-aged to elderly people. However, current treatment options for OA are predominantly palliative. Thus, understanding its pathological process and exploring its potential therapeutic