Spendi 500 € — Risparmia 5%; Spendi 800 € — Risparmia 10%; Spendi 1700 € — Risparmia 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 kit | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 539,00 € |
Informazioni su questo articolo
sample type tissue lysate
539,00 €
Risparmia Fino a 15%
species reactivity
rat
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
input
sample type cell lysate
sample type tissue lysate
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.5 pg/mL
standard curve range: 0.66-160 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
rat ... Il4(287287)
General description
Immunogen
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Other Notes
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description for cell and tissue lysates | description for serum, plasma and cell culture supernatant | description for cell culture supernatants, plasma, and serum samples | description for cell culture supernatants, plasma, and serum samples |
| Gene Information rat ... Il4(287287) | Gene Information rat ... Il4(287287) | Gene Information - | Gene Information rabbit ... IL4(100302454) |
| species reactivity rat | species reactivity rat | species reactivity rat | species reactivity rabbit |
| assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% |
| input sample type cell lysate | input sample type cell culture supernatant(s) | input - | input sample type serum sample(s) |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method - | detection method colorimetric |
| technique(s) capture ELISA: suitable | technique(s) capture ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rat IL-4 ELISA Kit
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?