Documenti fondamentali
RAB1140
Sigma-Aldrich
Rat beta-NGF ELISA Kit (for Lysates)
for cell and tissue lysate samples
Scegli un formato
1 KIT
755,00 €
755,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KIT
755,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
755,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Reattività contro le specie
rat
tecniche
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 15 pg/ml
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
This ELISA kit shows no cross-reactivity with the following cytokines tested: rat CINC-2, CINC-3, CNTF, Fractalkine, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-4, IL-6, IL-10, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin, Lix, MCP-1, MIP-3 alpha, TIMP-1, TNF-alpha.
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Altre note
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)