The antibody immunogen for the Human Fibronectin ELISA RAB1049 consists of rabbit polyclonal, anti-human fibronectin, with the immunogen being native full-length human fibronectin (accession# P02751).
RAB1049
Human Fibronectin ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Scegli un formato
624,00 €
Scegli un formato
About This Item
624,00 €
Prodotti consigliati
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type serum sample(s)
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.6 ng/ml
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... FN1(2335)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Please refer to the attached Protocolfor details.
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
Could you provide information on the antibody immunogen for the Human Fibronectin ELISA RAB1049?
1 risposta-