RAB0865
Porcine CSF2 / Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor ELISA Kit
About This Item
Reattività contro le specie
porcine
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 72 pg/mL
standard curve range: 73.73-18000 pg/mL
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
Porcine ... CSF2(397208)
1 of 4
Questo articolo | RAB0100 | RAB0104 | RAB0098 |
---|---|---|---|
Gene Information Porcine ... CSF2(397208) | Gene Information human ... CSF2(1437) | Gene Information mouse ... Csf3(12985) | Gene Information human ... CSF1(1435) |
assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% |
input sample type serum | input sample type serum | input sample type plasma | input sample type plasma |
technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable |
detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
Descrizione generale
Applicazioni
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Altre note
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)