Documenti fondamentali
RAB0800
Sigma-Aldrich
Mouse Igf1r / Insulin-like Growth Factor 1 Receptor ELISA Kit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Igf1r(16001)
Descrizione generale
The antibody pair provided in this kit recognizes Mouse IGF-1R .
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)