Documenti fondamentali
RAB0557
Sigma-Aldrich
Mouse Ccl6 / C-C Motif Chemokine 6 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatants
Scegli un formato
96 WELLS
755,00 €
755,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
96 WELLS
755,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
755,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 18 pg/mL
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Ccl6(20305)
Descrizione generale
This ELISA antibody pair detects mouse CCL6, no cross–reactivity with recombinant mouse CCL3, CCL4, or CCL9
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Altre note
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Xufei Du et al.
Signal transduction and targeted therapy, 6(1), 91-91 (2021-03-01)
Eosinophils are terminally differentiated cells derived from hematopoietic stem cells (HSCs) in the bone marrow. Several studies have confirmed the effective roles of eosinophils in asthmatic airway pathogenesis. However, their regulatory functions have not been well elucidated. Here, increased C-C