Documenti fondamentali
RAB0349
Sigma-Aldrich
Phospho-Erk1 (pThr202 / pTyr204 + Erk2 (pTyr185/187) and pan-Erk1 / 2 ELISA Kit
for detection of phospho-erk1 and phospho-erk2 and pan-erk1/2 in human, mouse or rat cell and tissue lysates
Scegli un formato
1 KIT
711,00 €
711,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KIT
711,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
711,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
input
sample type cell lysate
sample type tissue lysate
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... MAPK3(5595)
Descrizione generale
The Phospho-Erk1(pThr202 / pTyr204) + Erk2(pTyr185/187) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit that can monitor the activation or function of important biological pathways in cell lysates.
Immunogeno
ERK1 (pThr202) synthetic phosphopeptide, Recombinant ERK1
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)