R4752
Ribonucleic acid, transfer from bovine liver
Type XI, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Transfer RNA, tRNA
Prodotti consigliati
Tipo
Type XI
Stato
lyophilized powder
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- to analyze the efficiency of thioflavin T (ThT) as a fluorophore[3]
- to test its ability to inhibit the growth of endothelial cells[4]
- as a component in translation mixture[5]
- as a non-specific competitor RNA for protein purification studies using poly(A) tailed RNA affinity column[6]
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)