Vai a
28605
3-Cyanoumbelliferone
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
3-Cyano-7-hydroxycoumarin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
722,00 €
505,40 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H5NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.15
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
153271
505,40 €
Prezzo di listino722,00 €Risparmia il 30%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
solubility
DMF: soluble, alcohols: soluble
fluorescence
λex 408 nm; λem 450 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
Oc1ccc2C=C(C#N)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C10H5NO3/c11-5-7-3-6-1-2-8(12)4-9(6)14-10(7)13/h1-4,12H
InChI key
IJQYTHQDUDCJEQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... MIF(4282)
Application
3-Cyano-7-hydroxycoumarin is closely related to 3-cyano-7-ethoxycoumarin which is used as a fluorometric substrate and inhibitor for cytochrome P-450 enzymes and cytochrome P-450-dependent mixed function oxidases. 3-Cyano-7-hydroxycoumarin may be useful to study the kinetics and substrate specificity of cytochrome P-450s.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
H24003758248SMB00113
Umbelliferone 99%
Sigma-Aldrich
H24003
Umbelliferone
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 408 nm; λem 450 nm in methanol
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
solubility
DMF: soluble, alcohols: soluble
solubility
dioxane: soluble, ethanol: soluble
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
-
form
solid
form
solid
assay
≥98.0% (TLC)
assay
99%
assay
97%
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)