R3251
D-Ribulose-5-phosphate 3-Epimerase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
lyophilized powder, 50-100 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bakers yeast
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
50-100 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Attività estranea
phosphoriboisomerase, alcohol dehydrogenase, transketolase, and transaldolase <0.1%
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?