Documenti fondamentali
R311-500
Sigma-Aldrich
Rat Smooth Muscle Cell Growth Medium (500 ml)
Scegli un formato
1 EACH
184,00 €
184,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
184,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
184,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Stato
liquid
Livello qualitativo
Durata
6 mo.
Produttore/marchio commerciale
Cell Applications, Inc
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
All-in-one ready-to-use media
Applicazioni
Rat Smooth Muscle Cell Growth Medium (500 ml) has been used to culture rat aortic smooth muscle cells.[1]
Qualità
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota sulla preparazione
contained in protocol
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yuan Zhang et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 115, 111090-111090 (2020-07-01)
The in-stent restenosis (ISR) often happens after the implantation of metal stents, including both bare metal stents (BMSs) and drug-eluting stents (DESs). Drug release from DESs could reduce significantly the occurrence of ISR but also suppress the revascularization and cause