R306-05N
Rat Cardiac Fibroblasts: RCF, neonatal
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat heart (Sprague Dawley, neonatal)
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 500,000 cells
Produttore/marchio commerciale
Cell Applications, Inc
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 42
Morfologia
fibroblast
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cardiovascular diseases
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Descrizione generale
Cardiac fibroblasts are the most prevalent cell type in the heart, making up 60-70 % of all cells. They are known to play key roles in the development of cardiac disease and hypertrophy. Rat Cardiac Fibroblasts from Cell Applications, Inc. provide an excellent model system to study many aspects of heart function and pathophysiology, including the regulation of cell growth, survival, inflammation, hormone secretion and metabolism.
Origine della linea cellulare
Applicazioni
Componenti
Nota sulla preparazione
- 2nd passage, >500,000 cells in Rat Fibroblast Basal Medium that contains 10% FBS and 10% DMSO
- Can be cultured at least 8 population doublings
Mantenimento delle subcolture
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)