R3025
Anti-Rho-GDI antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution, ~1 mg/mL
Sinonimo/i:
Anti-GDIA1, Anti-HEL-S-47e, Anti-NPHS8, Anti-RHOGDI, Anti-RHOGDI-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~28 kDa
Reattività contro le specie
mouse, bovine, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 4 μg using 500 μg of Jurkat RIPA lysate
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using RIPA lysates from human HL-60, HeLa, Hs294T, Jurkat and murine 3T3/NIH cells and mouse 3T3/A31
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ARHGDIA(396)
mouse ... Arhgdia(192662)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1