Key Documents
R1783
Sigma-Aldrich
Rhodblock 1a
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(4,5-Dihydro-3,5-diphenyl-1H-pyrazol-1-yl)-2-furanyl-methanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H16N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: ≥20 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(N1N=C(CC1c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccco4
InChI
1S/C20H16N2O2/c23-20(19-12-7-13-24-19)22-18(16-10-5-2-6-11-16)14-17(21-22)15-8-3-1-4-9-15/h1-13,18H,14H2
VEIXLXIVAMCBLZ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Rhodblock 1a is an inhibitor of the Rho Kinase pathway.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3