R1755
Rhodamine B isothiocyanate
mixed isomers, BioReagent, suitable for protein labeling
Sinonimo/i:
RBITC
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
labeling efficiency with bovine albumin > 70%
Nome Commerciale
BioReagent
Fluorescenza
λex 543 nm; λem 580 nm in methanol
Compatibilità
suitable for protein labeling
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccc(cc4C(O)=O)N=C=S)=[N+](\CC)CC)c1
InChI
1S/C29H29N3O3S.ClH/c1-5-31(6-2)20-10-13-23-26(16-20)35-27-17-21(32(7-3)8-4)11-14-24(27)28(23)22-12-9-19(30-18-36)15-25(22)29(33)34;/h9-17H,5-8H2,1-4H3;1H
YVSWPCCVTYEEHG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Rhodamine isothiocyanate labeling
- Rhodamine-labeled synthetic APF
- Preparations of protein and fluorescent conjugates
- Fluorescent red dye
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.