Documenti fondamentali
R1653
Sigma-Aldrich
Anti-RAD50 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, ammonium sulfate suspension
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
ammonium sulfate suspension
PM
antigen 154 kDa
Reattività contro le specie
human, rodent
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RAD50(10111)
mouse ... Rad50(19360)
rat ... Rad50(64012)
Immunogeno
a synthetic peptide corresponding to human RAD50 (amino acids 712-727) conjugated to BSA.
Applicazioni
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Immunofluorescence (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Rajkumar Singh Kalra et al.
Journal of ovarian research, 6(1), 66-66 (2013-09-21)
Earlier, proteomic profiling of a Serous Ovarian Carcinoma (SeOvCa) progression model in our lab had identified significantly enriched expression of three double-strand break (DSB) -repair proteins viz. RAD50, NPM1, and XRCC5 in transformed cells over pre-transformed, non-tumorigenic cells. Analysis of