R0525
RANK Ligand from mouse
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Osteoclast differentiation factor (ODF), Osteoprotegerin ligand (OPGL), Receptor activator of NF-κB Ligand (RANKL), TNF-related activation−induced cytokines (TRANCE)
Scegli un formato
648,00 €
Scegli un formato
About This Item
648,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
Potenza
10.0-25.0 ng/mL ED50
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 ng/mg
<1 EU/μg
Colore
white
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Tnfsf11(21943)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)