Key Documents
R1013
Sigma-Aldrich
CryoBox Nalgene®
9 × 9 Array For 5.0 mL vials
Sinonimo/i:
cryovial storage box, freezer storage
About This Item
Codice UNSPSC:
41123304
NACRES:
NB.22
Materiali
polycarbonate
Caratteristiche
Holds 81 x 5 mL vials
Confezionamento
pack of 4 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 5027-0909
tecniche
cryopreservation: suitable
Lungh. × Largh. × Alt.
5 1/4 in. × 5 1/4 in. × 3 3/4 in.
Misura
133x133x52 mm
Descrizione generale
Per la conservazione a temperatura ultra-bassa di fiale criogeniche in freezer meccanici o ad azoto liquido. Intervallo di temperature utilizzabili: −da 196 a +121 °C. I numeri impressi sul sistema con griglia nella scatola corrispondono ai numeri stampati sul coperchio. Il coperchio è fissato nella scatola quindi le scritte corrispondono sempre. È possibile scrivere a pennarello sulle scatole.
Note legali
CryoBoxes is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Visita l’Archivio dei documenti
Oscar D Murillo et al.
Cell, 177(2), 463-477 (2019-04-06)
To develop a map of cell-cell communication mediated by extracellular RNA (exRNA), the NIH Extracellular RNA Communication Consortium created the exRNA Atlas resource (https://exrna-atlas.org). The Atlas version 4P1 hosts 5,309 exRNA-seq and exRNA qPCR profiles from 19 studies and a