PZ0355
PF-05085727
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(1-Azetidinyl)-1-methyl-3-[1-methyl-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-yl]-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 4-(Azetidin-1-yl)-1-methyl-3-(1-methyl-5-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CN(N=C1)C(C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)=C1C3=NN(C)C4=C3C(N5CCC5)=NC=N4
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3