PZ0332
ISOX-INACT
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(2-(5-(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)-2-(4-methoxyphenethyl)-4,6-dimethyl-1Hbenzo[d]imidazol-1-yl)ethyl)morpholine
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC1=NOC(C)=C1C2=C(C)C(N=C(CCC3=CC=C(OC)C=C3)N4CCN5CCOCC5)=C4C=C2C
InChI
1S/C29H36N4O3/c1-19-18-25-29(20(2)27(19)28-21(3)31-36-22(28)4)30-26(11-8-23-6-9-24(34-5)10-7-23)33(25)13-12-32-14-16-35-17-15-32/h6-7,9-10,18H,8,11-17H2,1-5H3
FTOHXUPHICJSCR-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3