Documenti fondamentali
PZ0142
Sigma-Aldrich
PD-180970
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-(2,6-Dichlorophenyl)-2-[(4-fluoro-3-methylphenyl)amino]-8-methyl-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, PF-1515965
Scegli un formato
5 MG
158,00 €
25 MG
595,00 €
158,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
158,00 €
25 MG
595,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H15Cl2FN4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
429.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
158,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Saggio
≥98% (HPLC)
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: >20 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1C(=O)C(=Cc2cnc(Nc3ccc(F)c(C)c3)nc12)c4c(Cl)cccc4Cl
InChI
1S/C21H15Cl2FN4O/c1-11-8-13(6-7-17(11)24)26-21-25-10-12-9-14(20(29)28(2)19(12)27-21)18-15(22)4-3-5-16(18)23/h3-10H,1-2H3,(H,25,26,27)
SLCFEJAMCRLYRG-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
PD-180970 is a potent inhibitor of the p210 Bcr-Abl tyrosine kinase.
Caratteristiche e vantaggi
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology