Documenti
PZ0032
Sigma-Aldrich
PF-04479745
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(9S)-6,7,8,9-Tetrahydro-N,9-dimethyl-2-(phenylmethyl)-5H-pyrimido[4,5-d]azepin-4-amine, PF-4479745
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H22N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CNC1=C2C([C@@H](C)CNCC2)=NC(CC3=CC=CC=C3)=N1
InChI
1S/C17H22N4/c1-12-11-19-9-8-14-16(12)20-15(21-17(14)18-2)10-13-6-4-3-5-7-13/h3-7,12,19H,8-11H2,1-2H3,(H,18,20,21)/t12-/m0/s1
IHHALLDEDARSAL-LBPRGKRZSA-N
Azioni biochim/fisiol
PF-04479745 (PF-4479745) is a selective serotonin 5HT2C agonist.
Caratteristiche e vantaggi
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience