Documenti
PRS1137
Sigma-Aldrich
Anti-GFRα3 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-GDNFRγ, Anti-Glial cell line derived neurotrophic factor family receptor α3
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
predicted mol wt 44 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Gfra3(14587)
Categorie correlate
Immunogeno
a peptide corresponding to amino acids from 347-360 of murine GFRα3.
Linkage
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP1137.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Paola Bargagna-Mohan et al.
Journal of neuroscience research, 99(3), 731-749 (2020-11-17)
The cornea is the most innervated tissue in the human body. Myelinated axons upon inserting into the peripheral corneal stroma lose their myelin sheaths and continue into the central cornea wrapped by only nonmyelinating corneal Schwann cells (nm-cSCs). This anatomical