PLA0204
Rabbit anti-cAbl Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinonimo/i:
ABL, Abelson murine leukemia viral oncogene homolog 1, Abelson tyrosine-protein kinase 1, JTK7, bcr/abl, bcr/c-abl oncogene protein, c-ABL, c-ABL1, c-abl oncogene 1, non-receptor tyrosine kinase, p150, proto-oncogene c-Abl, proto-oncogene tyrosine-protein kinase ABL1, receptor tyrosine kinase, v-abl, v-abl Abelson murine leukemia viral oncogene homolog 1
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Grado
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: 1:500- 1:2,000
immunohistochemistry: 1:500- 1:2,000
immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg
Numero d’accesso
NP_005148.2
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rabbit ... cAbl(25)
Immunogeno
Stato fisico
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)