PLA0169
Rabbit anti-NEK9 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinonimo/i:
DKFZp434D0935, MGC16714, NERCC, NERCC1, NIMA (never in mitosis gene a)- related kinase 9, NIMA-related kinase 9, NIMA-related kinase Nek8, Nek8, nercc1 kinase, never in mitosis A-related kinase 9, nimA-related kinase 8, nimA-related protein kinase 9
Scegli un formato
396,00 €
Scegli un formato
About This Item
396,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Numero d’accesso
NP_149107.3
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rabbit ... NEK9(91754)
Immunogeno
Stato fisico
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)